Imprimer
PIPES 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
A16090.14 A16090.22 A16090.36
A16090.14EA 44.4 EUR
A16090.14 A16090.22 A16090.36
PIPES 98
PIPES
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 302.37 g/mol
Point d'ébullition: 499
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Indice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM