Imprimer
PIPES 98.5+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
172610250 172611000 172610025 172615000
ACRO172610250EA 56.9 EUR
ACRO172610250 ACRO172611000 ACRO172610025 ACRO172615000
PIPES 98.5+% pour biochimie
PIPES
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 302.37 g/mol
Point d'ébullition: 499
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Indice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration with NaOH ≥98.50 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm