Imprimer
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 83.9 EUR
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Formule: C₇H₁₆N₂O
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023132
Numéro CAS: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0