1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Pipérazine-1-yléthanol
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Formule:
C₆H₁₄N₂O Poids moléculaire: 130.19 g/mol Point d'ébullition: 242…246 °C Point de fusion: –39 °C Densité: 1.060 Point éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005970 Numéro CAS: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |