Imprimer
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine 98.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Pipérazine-1-yléthanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 57.5 EUR
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine 98.5%
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂O
Poids moléculaire: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: ∼246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38.5 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point éclair: 135
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005970
Numéro CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %