Imprimer
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 93.5 EUR
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
Formule: C₁₅H₁₀O
Poids moléculaire: 206.24 g/mol
Point d'ébullition: 407
Point de fusion: 112…113 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Indice Merck: 12,03366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O