Imprimer
1-Butylcyclohexanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20579.06 B20579.14
B20579.06EA 73.4 EUR
B20579.06 B20579.14
1-Butylcyclohexanol ≥98%
1-Butylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 5445-30-7 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 MDL No.: MFCD00021404
Formule: C₁₀H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021404
Numéro CAS: 5445-30-7