Imprimer
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
406360250 406361000
ACRO406360250EA 128 EUR
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 199
Point de fusion: 68…71 °C
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075174
Numéro CAS: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %