Imprimer
1,2-Époxycyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxycyclohexane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21862.0050 8.21862.9050 8.21862.0250
8.21862.0050EA 32.3 EUR
8.21862.0050 8.21862.9050 8.21862.0250
1,2-Époxycyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Époxycyclohexane
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 129
Point de fusion: –27 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005162
Numéro CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -27 °C
Molar Mass 98.14 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 6.5 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 335 °C