Imprimer
1,2-Époxycyclohexane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxycyclohexane
A13185.0E A13185.22 A13185.36
A13185.0EEA 661 EUR
A13185.0E A13185.22 A13185.36
1,2-Époxycyclohexane ≥98%
1,2-Époxycyclohexane
Purity: 98+% CAS No.: 286-20-4 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -40° Boiling Point: 129-130° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 383568 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00005162
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.972
Point éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005162
Numéro CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8 II