Imprimer
1,2-Époxycyclohexane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Epoxycyclohexane
111211000 111215000
ACRO111211000EA 35 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Époxycyclohexane 98%
1,2-Époxycyclohexane
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 129
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005162
Numéro CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes