Imprimer
Tétrachloro-o-benzoquinone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrachloro-1,2-benzoquinone
137990050 137990250
ACRO137990050EA 87.9 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tétrachloro-o-benzoquinone 97%
Tétrachloro-o-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…129 °C
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001646
Numéro CAS: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)