2-tert-Butyl-p-crésol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 2409-55-4
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 49-54°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1817645
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002381
Formule:
C₁₁H₁₆O Point d'ébullition: 237 °C Point de fusion: 49…54 °C Densité: 0,961 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 105 °C (221 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002381 Numéro CAS: 2409-55-4 EINECS: 219-314-6 UN: 2430 ADR: 8,III |