ω-Bromo-4-méthylacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bromométhyl-p-méthylphénylcetone, α-Bromo-4-méthylacétophénone, 2-Bromo-1-(4-méthylphényl)éthane-1-one, 2-Bromo-4'-méthylacétophénone
Purity: 98%
CAS No.: 619-41-0
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Flash Point:
Formule:
C₉H₉BrO Poids moléculaire: 213.07 g/mol Point d'ébullition: 105 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 50…54 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000203 Numéro CAS: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |