ω-Bromo-4-méthylacétophénone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bromométhyl-p-méthylphénylcetone, α-Bromo-4-méthylacétophénone, 2-Bromo-1-(4-méthylphényl)éthane-1-one, 2-Bromo-4'-méthylacétophénone
Formule:
C₉H₉BrO Poids moléculaire: 213.07 g/mol Point d'ébullition: 105 Point de fusion: 52…53 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000203 Numéro CAS: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |