Imprimer
1,3-Diphényl-1,3-propanedione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Diphénylpropane-1,3-dione
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 65.9 EUR
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
1,3-Diphényl-1,3-propanedione 98%
1,3-Diphényl-1,3-propanedione
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Poids moléculaire: 224.26 g/mol
Point d'ébullition: 219…221 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003085
Numéro CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Indice Merck: 13,03033
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %