Imprimer
Oxybenzone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone
A17662.0B A17662.18 A17662.30
A17662.0BEA 359 EUR
A17662.0B A17662.18 A17662.30
Oxybenzone ≥98%
Oxybenzone
Purity: 98+% CAS No.: 131-57-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Flash Point: 216°(420°F) Melting Point: 62-65° Boiling Point: ca 150°/5mm Beilstein Reference: 1913145 Merck Reference: 14,6954 MDL No.: MFCD00008387
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Poids moléculaire: 228.25 g/mol
Point d'ébullition: ∼150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1.300
Point éclair: 216 °C (420 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008387
Numéro CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Indice Merck: 12,07088