Oxybenzone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ Poids moléculaire: 228.25 g/mol Point d'ébullition: 150…160 °C (5 mmHg) Point de fusion: >62.5 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008387 Numéro CAS: 131-57-7 EINECS: 205-031-5 Indice Merck: 12,07088 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥62.0 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥400 (321 to 327 nm, methanol) |