ω-Bromo-4-phénylacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Biphényle-4-ylbromométhylcétone, Bromométhyl-p-phénylphénylcetone, α-Bromo-4-phénylacétophénone, 2-Bromo-4'-phénylacétophénone, 2-Bromo-1-(4-phénylphényl)éthane-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 135-73-9
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.15
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 513838
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000202
Formule:
C₁₄H₁₁BrO Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa) Point de fusion: 123…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000202 Numéro CAS: 135-73-9 EINECS: 205-217-6 UN: 3261 ADR: 8,III |