Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98 Iodometry, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté
22685.265EA 177 EUR
22685.265 22685.360 22685.460
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98 Iodometry, GPR RECTAPUR®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %