Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 26.1 EUR
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Indice Merck: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials