Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, extra_pure, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté
MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.1000EA 538 EUR
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, extra_pure, Supelco®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Indice Merck: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process