Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, powder_crystalline_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté
15011591 0215011583 0215011591
ICNA15011591EA 76.9 EUR
ICNA15011591 ICNA0215011583 ICNA0215011591
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté, powder_crystalline_white
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in benzene, chloroform or ether.
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • pH : 6 - 9(1% aq soln)
  • Detection Method : FTIR
  • Solubility :
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167...170 °C (déc., lit.)
Densité: 540...680 kg/m³ (densité app.)
Point éclair: 192 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 8 - 10