Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12044.0B A12044.0I A12044.30
A12044.0BEA 117 EUR
A12044.0B A12044.0I A12044.30
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98%
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Purity: 98% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: C7H7ClNNaO2S.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (377 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,2075