Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98,0-103,0 ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tosylchloramide sodique trihydraté
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 7080-50-4
Molecular Formula: CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O
Formula Weight: 281.69 (227.67anhy)
Flash Point: 192°(377°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Chlorine-like
pH: 8-10
Melting Point: 167-170°
Beilstein Reference: 3924168
Merck Reference: 14,2075
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00149066
Reagent for selective oxidation of methionine
Formule:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Poids moléculaire: 281.69 g/mol Point de fusion: 167…170 °C Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 192 °C (377 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149066 Numéro CAS: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8 III Indice Merck: 14,2075 |