α,α-Diméthoxytoluene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₂O₂ Point d'ébullition: 87…89 °C (18 mmHg) Densité: 1,01 g/cm³ Point éclair: 69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008491 Numéro CAS: 1125-88-8 EINECS: 214-413-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |