Imprimer
1,1-Diméthoxy-2-phényléthane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
A18730.22 A18730.36
A18730.22EA 35.2 EUR
A18730.22 A18730.36
1,1-Diméthoxy-2-phényléthane ≥98%
1,1-Diméthoxy-2-phényléthane
Purity: 98% CAS No.: 101-48-4 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 879360 MDL No.: MFCD00008487
Formule: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1,004
Point éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008487
Numéro CAS: 101-48-4
EINECS: 202-945-6