4-Méthoxybenzyle isothiocyanate 94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-MBITC
Purity: 94%
CAS No.: 3694-57-3
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.5975
Odour: Irritating
Boiling Point: 132-133°/0.7mm
Beilstein Reference: 2089549
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041117
Formule:
C₉H₉NOS Point d'ébullition: 132…133 °C (0,7 mmHg) Densité: 1,150 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041117 Numéro CAS: 3694-57-3 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...