Imprimer
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11485.06 A11485.14 A11485.22
A11485.06EA 45.1 EUR
A11485.06 A11485.14 A11485.22
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
3-Iodo-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 35944-64-0 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 2353567 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047843
Formule: C₇H₈IN
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047843
Numéro CAS: 35944-64-0
EINECS: 252-803-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III