Imprimer
4-Iodocumène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25476.06 B25476.14
B25476.06EA 74.8 EUR
B25476.06 B25476.14
4-Iodocumène ≥97%
4-Iodocumène
Purity: 97% CAS No.: 17356-09-1 Molecular Formula: C9H11I Formula Weight: 246.09 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 236-238° MDL No.: MFCD00013711
Formule: C₉H₁₁I
Point d'ébullition: 236…238 °C
Densité: 1,525
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013711
Numéro CAS: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1