Imprimer
1-Hexyl-4-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26878.09 H26878.03
H26878.09EA 240 EUR
H26878.09 H26878.03
1-Hexyl-4-iodobenzène ≥98%
1-Hexyl-4-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 62150-34-9 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.16 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 122-125°/3mm MDL No.: MFCD07777097
Formule: C₁₂H₁₇I
Point d'ébullition: 122…125 °C (3 mmHg)
Point éclair: >120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777097
Numéro CAS: 62150-34-9