1-Heptyl-4-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 131894-91-2
Molecular Formula: C13H19I
Formula Weight: 302.19
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₉I Point d'ébullition: 165 °C (10 mmHg) Point éclair: >120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07777084 Numéro CAS: 131894-91-2 |