Imprimer
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 120 EUR
A19884.06 A19884.14
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥97%
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142713
Numéro CAS: 98619-07-9