4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 498-02-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 112-116°
Boiling Point: 295-300°
Merck Reference: 14,741
MDL No.: MFCD00008747
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 295…300 °C Point de fusion: 112…116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008747 Numéro CAS: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Indice Merck: 14,741 |