Imprimer
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 54.5 EUR
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone 98%
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 295…300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008747
Numéro CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Indice Merck: 13,00746
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %