Imprimer
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22173.06 B22173.14 B22173.22
B22173.06EA 60 EUR
B22173.06 B22173.14 B22173.22
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone ≥99%
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 552-41-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1282794 MDL No.: MFCD00008730
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 154 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008730
Numéro CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2