Imprimer
2-Chlorobenzyle isothiocyanate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
L10546.03 L10546.06
L10546.03EA 29.4 EUR
L10546.03 L10546.06
2-Chlorobenzyle isothiocyanate ≥97%
2-Chlorobenzyle isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 18967-44-7 Molecular Formula: C8H6ClNS Formula Weight: 183.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6140 Odour: Irritating Boiling Point: 137-138°/6mm Beilstein Reference: 2936688 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041110
Formule: C₈H₆ClNS
Poids moléculaire: 183.66 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C (6 mmHg)
Densité: 1.149
Numéro MDL: MFCD00041110
Numéro CAS: 18967-44-7
ADR: 8 III