Isocyanate de 2-chloro-6-méthylphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 40398-01-4
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5570
Boiling Point: 79-80°/2mm
Beilstein Reference: 2690768
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037030
Formule:
C₈H₆ClNO Point d'ébullition: 79…80 °C (2 mmHg) Densité: 1,231 Point éclair: 107 °C (224 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00037030 Numéro CAS: 40398-01-4 ADR: 6.1,II |