Imprimer
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 85.5 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone ≥97%
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115858
Numéro CAS: 151945-84-5
EINECS: None