Imprimer
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorométhyl-p-fluorophénylcetone, α-Chloro-4-fluoroacétophénone, 2-Chloro-4'-fluoroacétophénone, 2-Chloro-1-(4-fluorophényl)éthane-1-one
B22188.14 B22188.22 B22188.36
B22188.14EA 32.3 EUR
B22188.14 B22188.22 B22188.36
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone ≥99%
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 456-04-2 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 637860 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011652
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011652
Numéro CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8 II