Imprimer
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Dibromo-4-méthylaniline
A17184.14 A17184.22
A17184.14EA 63.2 EUR
A17184.14 A17184.22
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
2,6-Dibromo-p-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 6968-24-7 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2085782
Formule: C₇H₇Br₂N
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007641
Numéro CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9