3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1007-15-4
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Flash Point:
Formule:
C₈H₆BrFO Poids moléculaire: 217.04 g/mol Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg) Point de fusion: 55…57 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042466 Numéro CAS: 1007-15-4 EINECS: 213-750-0 |