Imprimer
ω-Bromo-4-nitroacétophénone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-4'-nitroacétophénone, Bromométhyl-p-nitrophénylcetone, 2-Bromo-1-(4-nitrophényl)éthane-1-one, α-Bromo-4-nitroacétophénone
A15374.09 A15374.18
A15374.09EA 47.2 EUR
A15374.09 A15374.18
ω-Bromo-4-nitroacétophénone 95%
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
Purity: 95% CAS No.: 99-81-0 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 393567 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00007356
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007356
Numéro CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
ADR: 8,III