Imprimer
ω-Bromo-3-nitroacétophénone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-3-nitroacétophénone, Bromométhyl-m-nitrophénylcetone, 2-Bromo-3'-nitroacétophénone, 2-Bromo-1-(3-nitrophényl)éthane-1-one
137470250 137470050
ACRO137470250EA 97.8 EUR
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Bromo-3-nitroacétophénone 97%
ω-Bromo-3-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024512
Numéro CAS: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %