Imprimer
ω-Bromo-2-nitroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromométhyl-o-nitrophénylcetone, 2-Bromo-2'-nitroacétophénone, 2-Bromo-1-(2-nitrophényl)éthane-1-one, α-Bromo-2-nitroacétophénone
H30275.03 H30275.06
H30275.03EA 46.2 EUR
H30275.03 H30275.06
ω-Bromo-2-nitroacétophénone ≥98%
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 6851-99-6 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Odour: Pungent Melting Point: 53-56° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010294
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010294
Numéro CAS: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II