Imprimer
Benzenesulfonamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 32.1 EUR
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzenesulfonamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzenesulfonamide
Formule: C₆H₇NO₂S
Point de fusion: 149…152 °C
Numéro MDL: MFCD00007930
Numéro CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C