Imprimer
Benzenesulfonamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10891.0B A10891.30
A10891.0BEA 109 EUR
A10891.0B A10891.30
Benzenesulfonamide ≥98%
Benzenesulfonamide
Purity: 98+% CAS No.: 98-10-2 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1100566 MDL No.: MFCD00007930
Formule: C₆H₇NO₂S
Point de fusion: 151…154 °C
Point éclair: 250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007930
Numéro CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1