Imprimer
(Méthylsulfonyl)benzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl phenyl sulphone
A11727.09 A11727.18
A11727.09EA 62.3 EUR
A11727.09 A11727.18
(Méthylsulfonyl)benzène ≥98%
(Méthylsulfonyl)benzène
Purity: 98+% CAS No.: 3112-85-4 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 1906914
Formule: C₇H₈O₂S
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014741
Numéro CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8