Imprimer
(Méthylsulfonyl)benzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
353040050 353040250
ACRO353040050EA 68.7 EUR
ACRO353040050 ACRO353040250
(Méthylsulfonyl)benzène 99%
(Méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₈O₂S
Point de fusion: 85…88 °C
Numéro MDL: MFCD00014741
Numéro CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %