Imprimer
Chlorosélénobenzene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12751.06 A12751.14
A12751.06EA 100 EUR
A12751.06 A12751.14
Chlorosélénobenzene ≥98%
Chlorosélénobenzene
Purity: 98% CAS No.: 5707-04-0 Molecular Formula: C6H5ClSe Formula Weight: 191.52 Odour: Stench Melting Point: 60-65° Boiling Point: 120°/20mm Beilstein Reference: 1237091 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000478
Formule: (C₆H₅)SeCl
Point d'ébullition: 120 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000478
Numéro CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II